Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Transformation Reagent for Algae
Tampon qui améliore l’efficacité de la transformation pour plusieurs souches d’espèces de Chlamydomonas
Marque: Invitrogen™ A24229
193.29 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Description
Le réactif de transformation MAX Efficiency™ pour les algues est un tampon qui améliore l’efficacité de la transformation pour plusieurs souches d’espèces de Chlamydomonas. L’un des plus grands obstacles à la recherche et au développement sur les Chlamydomonas a été l’introduction d’ADN exogène dans les souches de Chlamydomonas en raison de parois cellulaires rigides. Des méthodes telles que l’agitation par microbilles de verre, l’électroporation et le bombardement par microparticules sont disponibles, mais entraînent souvent une faible efficacité de transformation.Le réactif de transformation MAX Efficiency™ pour les algues augmente la perméabilité de la paroi cellulaire des Chlamydomonas et facilite l’administration accrue d’ADN dans le noyau cellulaire par électroporation. Il vous suffit de faire passer les cellules de Chlamydomonas en phase exponentielle précoce, de les récolter par centrifugation et de les laver deux fois avec le réactif de transformation MAX Efficiency™ avant l’électroporation. À ce jour, nous avons constaté une efficacité de transformation >200 fois supérieure aux conditions précédemment recommandées dans 10 souches de Chlamydomonas différentes, y compris pour les mutants et les types sauvages, en utilisant l’ADN circulaire ou linéaire ainsi que des fragments de PCR.
- Obtenez > 1 000 transformants / µg d’ADN pour les souches de paroi cellulaire (+)
- Obtenez > 100 transformants / µg d’ADN pour les souches de paroi cellulaire (-)
- Transformez l’ADN circulaire ou linéaire ou des fragments de PCR
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Chlamydomonas | |
Algues | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
GeneArt™ | |
40 réactions |
Contient : 1 flacon de réactif de transformation, 250 ml |
|
Électrophorèse sur gel | |
40 réactions | |
Réactif de transformation | |
Hygromycine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.