Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD100 2-en-1
Le kit de photomètre MD100 2-en-1 pour réactifs liquides pour chlore 0,02-4,0 mg/l et pH 6,5 - 8,4 comprend des réactifs liquides, 3 flacons ronds avec couvercle, une mallette de transport, des piles et un manuel d’instructions
Marque: Lovibond™ 278025
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.78500kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Description
Le photomètre de piscine Lovibond™ MD 100 2-en-1 est un instrument multi-paramètres qui permet une mesure rapide et facile de la qualité de l’eau de piscine. Testez facilement le chlore libre, total et combiné ainsi que le pH avec le comprimé ou les réactifs liquides Lovibond™. Idéal pour les tests en bord de piscine, le MD 100 est prêt à être utilisé avec tous les réactifs et accessoires requis pour les tests.
Le MD 100 possède plusieurs fonctions clés qui en font un favori parmi les utilisateurs.
Conception étanche
La conception IP 68 de cet instrument garantit que le MD 100 reste étanche jusqu’à 1 heure à 0,1 mètre.
Inutile de s’inquiéter si l’instrument tombe dans l’eau : il flotte !
Résultats précis et reproductibles
Le système optique du MD 100 utilise des LED et des filtres d’interférence
qui vous donnent rapidement des résultats fiables.
Mode d’étalonnage utilisateur
Un étalonnage à un point est possible.
En outre, tous les instruments MD 100 peuvent afficher des valeurs directement dans les unités ABS ou %T.
Fonction de remise à zéro en un instant
Ne perdez pas de temps en attendant que votre instrument se remette à zéro après chaque test.
Lors du test d’un nouvel échantillon, mettre à zéro l’instrument une fois ; tous les tests ultérieurs de cet échantillon ne nécessiteront pas de remise à zéro de l’instrument.
Stockage automatique des données avec capacités de transfert
Le MD 100 enregistre automatiquement les 16 dernières valeurs avec horodatage.
Ces résultats peuvent être transférés vers une feuille de calcul à l’aide de l’accessoire IRiM.
Conception ergonomique
Que vous utilisiez le MD 100 sur le terrain ou en laboratoire, la conception de l’instrument facilite la manipulation et la visualisation de l’écran.
Si vous utilisez l’instrument dans le laboratoire, les pieds en caoutchouc sur le fond du boîtier éliminent le besoin d’un fonctionnement à deux mains ou de caler votre instrument autour de la paillasse.
Programmé en usine
Tous les instruments MD 100 sont livrés prêts à l’emploi avec jusqu’à 14 courbes d’étalonnage.
Il vous suffit de sélectionner le test dont vous avez besoin, de préparer votre échantillon et de tester !
Système de menus à défilement
L’interface simple vous permet d’accéder rapidement au test dont vous avez besoin.
Lorsque l’instrument est allumé, il affiche automatiquement le dernier test utilisé.
Garantie 2 ans
Spécification
Photomètre | |
LCD | |
Mesure du chlore et du pH de solution aqueuse. Soln. |