Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD200 3-en-1 pour pH chlore et alcalinité M avec réactifs en comprimés
Comprend les réactifs pour comprimés, 3 flacons ronds avec couvercles, une mallette de transport, des piles et un manuel d’instructions
Marque: Lovibond™ 2889002
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.26800kg
Description
Polyvalent, compact et : Le photomètre de paillasse MD 200 associe des filtres d’interférence de haute qualité à des LED stables à long terme comme sources lumineuses dans une optique de haute précision. Le résultat : des mesures précises à tout moment, peu importe où vous l’utilisez.
Utilisation polyvalente
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l’analyse de l’eau.
Entretien précis et faible
L’optique de haute précision, qui, en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d’interférence de haute qualité et garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants minimisent l’entretien du photomètre.
Conviviale
Les appareils impressionnent par leur simplicité d’utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui facilite et rendent plus sûre la manipulation des appareils.
Réactifs
Utilisez des comprimés de réactifs Lovibond™ stables à long terme (durabilité minimale garantie de 5 à 10 ans) ou des réactifs liquides Lovibond™.
Spécification
Photomètre | |
LCD | |
Mesure du PH chlore et de l’alcalinité M dans une solution aqueuse. Soln. |