Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur sous paillasse, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec porte vitrée est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
1820.00€ - 1970.00€
Spécification
Type | Réfrigérateur de laboratoire |
---|---|
Gamme de températures | 3°C à 16°C |
Door Material | Steel |
Isolation | 40 mm PEHD |
Intérieur | White Plastic |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle de porte | Consommation d’énergie | Étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle de porte | Consommation d’énergie | Étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15260469
|
Liebherr™
LKUV 1613 |
152 L | Porte pleine | 369 kWh/a | 3 |
1970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10605345
|
Liebherr™
LKUV 1610 |
141 L | Solide | 273 kWh/année | 3 |
1820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Réfrigérateur de laboratoire sous paillasse pour stockage des produits thermosensibles, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 142 L
- Plage de température +3 / +16°C , Stabilité de température de +/- 3° testée selon FDX15-140
- extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance nominale de connexion 1,0 A, 220- 240V/50/1-ph, consommation d'énergie 273 kWh/a < li>Affichage numérique alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
- Charge par étagère de 45 kg
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
Steel | |
White Plastic | |
Blanc | |
Automatique | |
44 cm | |
50 Hz |
3°C à 16°C | |
40 mm PEHD | |
LED | |
Système d'alarme visuelle et sonore, poignée ergonomique, guides à rouleaux, couvercle d'évaporateur en aluminium, sonde de température NTC | |
43,5 cm | |
220/240 V |