Learn More
Liebherr™ Congélateur ATEX sous paillasse, pour usage scientifique
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
1835.00€ - 3030.00€
Spécification
Door Material | Steel |
---|---|
Certifications/Conformité | ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Couleur | Blanc |
Dégivrage | Manuel |
Profondeur (métrique) extérieure | 61.5 cm |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10648215
|
Liebherr™
LGUEX 1500 |
Encastrable sous paillasse | 139 L | –9 à –26°C |
1835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11944218
|
Liebherr™
LGEX 3510 |
Haut | 310 L | –9 à –30°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Congélateur de laboratoire ATEX pour le stockage de solvants et de réactifs, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 139 L
- Plage de température -9 / -26° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération statique avec dégivrage manuel
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 1,0 A, 220-240V/50/1-ph, consommation d'énergie 294 kWh/a
- Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
- Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
- Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
- Charge par étagère de 24 kg
- Equipé de tiroirs amovibles
Spécification
Steel | |
Blanc | |
61.5 cm |
ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Manuel | |
50 Hz |