Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 Transcription Kit
Synthétise 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions de transcription classiques.
453.00€ - 592.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10584245
|
Invitrogen™
AM1330 |
Kit de transcription in vitro SP6 | 40 réactions |
592.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10418644
|
Invitrogen™
AM1330M |
Kit with manual |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les conditions inédites de réaction de transcription et une technologie Ambion brevetée à haut rendement permettent la synthèse de 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions classiques de transcription. Chaque kit Ambion contient suffisamment de réactifs pour 40 réactions.
- Technologie exclusive à rendement très élevé et rapide : temps de réaction de 2 heures
- Amplification de l’ARNa pour l’analyse de grille de gènes et pour d’autres applications
- Incorporation efficace de nombreux nucléotides modifiés
- Une réaction MEGAscript type de 20 μl avec 1 μg du modèle de contrôle pTRI-Xef-1α produit plus de 100 μg de transcript.
- La polyvalence du kit MEGAscript permet une manipulation des réactions afin d’incorporer des réactifs spécialisés tels que des nucléotides modifiés, un analogue de coiffe ou de la polymérase supplémentaire
- Produits accessoires :
- Les kits d’amplification de l’ARNa MessageAmp™ sont alimentés par la technologie MEGAscript et ont été développés spécialement pour l’amplification d’ARNc avant l’analyse de grille. Pour purifier les produits de la transcription in vitro des nucléotides libres, des composants de tampon et des enzymes, utilisez le kit MEGAclear™ (n° fabr. N° AM1908) et le kit MEGAclear-96 (fabr. Réf. AM1909).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.