Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Spin Plate Kit for IgG Screening
Purifiez rapidement des IgG d’homme, de souris et de lapin issues de sérum et d’autres sources avec cette alternative plus simple que les méthodes traditionnelles faisant appel aux protéines A et G.
Marque:  Thermo Scientific™ 45208
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11889360
  • 514.00€ / 2 pièces
En stock
Description
Les résines et les kits de purification d’IgG sur gel Melon Thermo Scientific™ offrent une alternative plus simple et plus rapide aux méthodes traditionnelles avec les protéines A et G de purification des IgG de l’homme, de la souris et du lapin à partir du sérum et d’autres sources.
Les kits de purification d’IgG sur gel Melon permettent la purification rapide, facile et non agressive des anticorps issus de sérum et d’autres types d’échantillons. La purification d’anticorps avec le gel Melon peut s’effectuer avec des colonnes à écoulement gravitaire, des colonnes à centrifuger ou des cartouches de chromatographie. La purification d’IgG sur gel Melon est plus rapide que les méthodes classiques faisant appel aux protéines A ou G, sans pour autant compromettre la qualité de l’anticorps. Si on la compare à la purification d’anticorps par affinité avec les protéines A ou G, la purification d’IgG sur gel Melon s’avère plus simple, plus rapide, et offre un rendement et une pureté supérieurs pour des espèces d’anticorps plus nombreuses.
Points clés :
  • Protocole simple, en une seule étape : la purification d’IgG à l’aide de la résine sur gel Melon ne nécessite pas les étapes de liaison, de lavage et les multiples étapes d’élution requises par les protéines A et G
  • Purification rapide : la purification des anticorps à partir du sérum est quatre à six fois plus rapide que les méthodes des protéines A ou G
  • Récupération élevée et pureté : la récupération d’anticorps à partir du sérum est supérieure à 90 % chez de nombreuses espèces, avec une pureté supérieure à 80 %
  • Dilution minimale : réduction de la nécessité de concentration des anticorps avant leur stockage ou utilisation
  • Purification robuste : les kits de purification d’IgG sur gel Melon sont efficaces pour de nombreux anticorps, y compris ceux dont la purification est difficile sur les protéines A ou G
  • Purification douce : aucune condition d’élution d’anticorps sévère, permet de conserver l’activité des IgG
  • Support réutilisable : la résine sur gel Melon peut être utilisée pour plusieurs purifications d’anticorps
  • Disponibles en différents formats : colonnes de centrifugation, kits de purification et cartouches de chromatographie
Spécification
Spécification
Kit de plaques de centrifugation de gel
Résine propriétaire, affinité
Ligand propriétaire
Kit de plaques rotatives pour gel Melon pour le criblage des IgG
2 plaques
Melon™
Kit, plaque à 96 puits
Anticorps IgG
Contenus du kit :
• Les plaques de centrifugation à 96 puits au gel Melon, 2 chacune, contiennent 100 µlitres de gel Melon⁄puits (capacité de purification : 1 mg d’IgG humaine⁄puits)
• Tampon de purification au gel Melon, 2 plaques de lavage (blanches) de 100 ml, 2 chacune
• de lavage de 100 ml (blanches), 2 plaques
• Plaque de prélèvement
Conservation : Dès réception, stocker à 4°C. Produit expédié à température ambiante.
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.