Learn More
Étalon mercure pour ICP et ICP-MS, 100 mg/l de Hg dans HNO3 5 %, Honeywell Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka E1323-100ML
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 16644064
  • 107.26€ / 100mL
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Spécification
Mercury ICP and ICP-MS Standard
100 mL
Normes pour l’ICP et l’ICP-MS
<2