Learn More
Méthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367996
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthanol est utile dans la synthèse d’acides nucléiques et de peptides. Il est utilisé comme antigel, solvant, carburant et comme dénaturant pour l’éthanol. Il est également utilisé pour produire du biodiesel. Il est utilisé pour la synthèse du formaldéhyde et de l’acide acétique. Il est également utile de fabriquer des produits chimiques, d’éliminer l’eau des carburants pour l’automobile et l’aviation, comme solvant pour les peintures et les plastiques, et comme ingrédient dans une grande variété de produits. Il joue un rôle important dans la mesure de la teneur en ester méthylique de la pectine. De plus, il est largement utilisé comme solvant dans la chimie organique synthétique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et la plupart des solvants organiques, notamment l’acétate d’éthyle, le toluène, le dichlorométhane, le chloroforme, le tétrahydrofurane et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Conservez le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et d’autres sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Densité 0.791
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 11°C (52°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.329
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Merck Index 14,5957
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol