Learn More
Méthyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 181.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |