Learn More
Solutions de conductivité
Pour les conductimètres de paillasse SevenCompact™ et SevenExcellence™ et les conductimètres portables SevenGo™
Marque: Mettler Toledo 51302050
70.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Pour la vérification quotidienne : pour surveiller l’état de l’électrode et garantir la précision de la mesure
- Pour l’étalonnage initial des électrodes à constante cellulaire nominale
- Veillez à bien visser le bouchon immédiatement après l’utilisation (sachets minimisant les risques d’erreur dus à l’interaction environnementale)
- Normes de conductivité susceptibles de changer les valeurs lorsqu’elles sont exposées à l’environnement ; l’évaporation de l’eau augmente les valeurs de conductivité
Spécification
30 x 20 ml | |
Sachets d’étalon de conductivité 12,88 ms/cm | |
Solutions de conductivité Mettler Toledo | |
12.88 mS/cm |
30 x 20 ml de solution s | |
Yes | |
Pour l’étalonnage et la vérification des électrodes de conductivité |