Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées de pH et de pH/ATC série économique
Offre un rapport qualité / prix exceptionnel. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série économique Mettler Toledo sont une alternative économique pour des besoins moins exigeants.
Marque: Mettler Toledo™ 51340333
219.45 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- pH : 0 à 14
- Plage de températures : 0° À 80°C (à l’exc. du LE427, 0° à 50°C)
- Gel électrolytique sans entretien (LE407, LE427, LE438)
- Électrolyte rechargeable (LE409, LE420)
Spécification
BNC | |
Verre | |
0°C à 80°C | |
Gel | |
pH-mètre | |
LE427 Economy | |
0 à 100°C | |
47 po | |
1,2m | |
16 mm |
céramique | |
0 à 11 | |
Électrode pH combinée | |
Idéal pour les échantillons solides tels que la viande, les fruits, le fromage et le sol | |
plastique, ponction d’électrolytes gel | |
0° à 176°F | |
4 po | |
100 mm | |
0,62 in |