Learn More
METTLER TOLEDO™ Capteur d’oxygène dissous InLab™ OptiOx
Basé sur la technologie RDO (avancée à oxygène dissous) optique fiable, pour la mesure de la teneur en oxygène dissous dans les échantillons aqueux. Le capteur d’oxygène dissous Mettler Toledo InLab OptiOx peut être utilisé avec les compteurs S479, S975 et S900 Seven Excellence, SG9 et SG98 SevenGo.
950.00€ - 1525.00€
Spécification
Longueur (impériale) du câble | 5 pi |
---|---|
Longueur (métrique) du câble | 1,80 m |
Type de sonde | Capteur DO |
À utiliser avec (application) | Mesure de routine du pH |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Raccordements | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Raccordements | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11997801
|
METTLER TOLEDO™
51344621 |
InLab™ OptiOx-ISM | Optique ; Sonde de température intégrée (NTC 30 kΩ) ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Mini-LTW (IP67) | 0 à 500 %, 0 à 50 mg/l |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11305820
|
METTLER TOLEDO™
51340291 |
InLab™ 605 | Polarographique ; Sonde de température intégrée (NTC 22 kΩ) | BNC/RCA (Cinch) IP67 | 0 à 200 %, 0 à 20 mg/l |
950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La technologie optique ne consomme pas d’oxygène ; l’agitation n’est pas nécessaire
- Immédiatement prêt à l’emploi ; aucun besoin de polarisation
- Manipulation facile et ne nécessite aucune maintenance ; pas de membranes ni de solutions
- Conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles sur le terrain
- Idéal pour une vaste gamme d’applications aqueuses
- Détection : Optique
- Plage de mesures : 0 à 500 %, 0 à 50 mg/l
- Plage de températures : 0° à 50°C
- Connexion : mini LTW
- Longueur de tige : 65 mm
Spécification
5 pi | |
1,80 m | |
Capteur DO | |
Mesure de routine du pH |