Learn More
Mettler Toledo™ Micro électrode de pH Mettler Toledo™ : LE422
Conçue pour la mesure dans des récipients à col étroit ou de petite taille ou des tubes à essai
Marque: Mettler Toledo™ 30089747
235.49 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Système de référence Ag / AgCl
- Remplissage de gel électrolytique
- Entretien minimum
- Membrane en verre universelle
- Corps en verre
- Fritte de céramique
- Bouchon LE à la tête d’électrode
- Gamme de pH : 0 à 14
- Point zéro (pH) : 7,00 ± 0,25
- Plage de températures : De 0° à 80°C
- Résistance de la membrane : <250 MOhm
- Longueur de l’arbre inférieur : 90mm
- Dia. de la partie inférieure du corps : 4,3mm
- Longueur de câble : 1m
- Connecteur : BNC
Recommended Storage
Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
Spécification
Électrode de pH LE422 | |
Ag/AgCl | |
0 à 14 | |
Mesure dans des récipients à col étroit ou de petite taille ou dans des tubes à essai. | |
À stocker à court terme dans 3 mol/l de KCI dans le bouchon de remplissage et à stocker à long terme dans 3 mol/l de tampon KCI, pH 4 ou 7. | |
1 m |
BNC | |
Verre | |
Gel | |
Électrode de pH LE422 | |
0°C à 80°C | |
90 mm |