Learn More
METTLER TOLEDO™ Réfractomètre portatif Refracto™ 30PX
Le réfractomètre numérique portatif renvoie des résultats précis en quelques secondes, affichés dans les unités de mesure nécessaires. Pour les mesures en laboratoire et dans les environnements de production.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51324650
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 1.29600kg
Description
- Compact et facile à utiliser
- Prisme en verre : le prisme en verre de la cellule de mesure est maintenu par un anneau en acier inox et mesure correctement les échantillons sombres
- Compensation de température : détermine la température, puis corrige l’indice de réfraction en une température standard de 20°C ou en toute autre température définie par l’utilisateur
- Interface en langage simple : affiche les résultats et les paramètres en langage simple
- Facilité d’utiliser : rend l’utilisation plus facile et efficace, les résultats sont affichés sur l’écran LCD rétroéclairé
- Stockage complet des résultats : pour enregistrer jusqu’à 1100 résultats, notamment l’identification des échantillons, l’unité de mesure, le coefficient de compensation de température, la date et l’heure
- Transfert de données à tout moment : transférez les données vers un PC ou une imprimante à l’aide de l’interface IR. Pour ce faire, un convertisseur IR / RS-232 (51325006) est nécessaire
Spécification
Réfractomètre portatif | |
1,32 à 1,50 | |
0,3 mL | |
± 0,0005 | |
LCD rétroéclairé | |
λ = 89,3 nm | |
Prisme en verre | |
IP54 | |
250 g | |
2,36 in | |
7,28 in | |
2,17 in | |
5°C à 35°C | |
10°C à 40°C | |
2 x LR3, 1,5 V, type AAA avec une autonomie d’environ 60 heures |
0 à 85 Brix | |
REFRACTO 30PX | |
Avec de l’eau pure | |
0,0001 | |
0,0001 | |
Compact et facile à utiliser, idéal pour les mesures en laboratoire et dans les environnements de production | |
ASTM D3321 | |
8,8 oz. | |
185 x 55 x 60 mm | |
60 mm | |
185 mm | |
55 mm | |
±0,2°C | |
0,1°C |