Learn More
METTLER TOLEDO™ Instruments de mesure de pH / SevenExcellence™ S400
Commande via un écran tactile intuitif et performances de mesure supérieures alliées à un programme de sécurité complet pour des résultats sûrs et une conformité stricte. L’instrument de mesure du pH / des mV Mettler Toledo SevenExcellence S400 est un instrument monocanal à expansion modulaire auquel il est possible d’ajouter des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment : conductivité, ions ou oxygène dissous.
2700.00€ - 3155.00€
Spécification
Précision (mV) | ± 0,1 |
---|---|
Précision (pH) | ±0,002 |
Précision (température) | ±0,1°C |
Sorties | USB, RS-232, Ethernet |
Gamme (pH) | -2 à 20 |
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13457806
|
METTLER TOLEDO™
30046241 |
pH-mètre S400 ; support d’électrodes InLab Expert Pro-ISM ; 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01 ; clé d’activation de pH EasyDirect (logiciel de gestion des données pH) ; certificat de test ; guide de mesure du pH | Kit S400 - Applications standard |
2930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13440679
|
METTLER TOLEDO™
30046240 |
pH-mètre S400 ; support d’électrodes ; 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01 ; clé d’activation de pH EasyDirect (logiciel de gestion des données pH) ; certificat de test | pH-mètre S400 |
2700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13420679
|
METTLER TOLEDO™
30046242 |
pH-mètre S400 ; électrode InLab Routine Pro-ISM ; support d’électrodes ; 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01 ; clé d’activation de pH EasyDirect (logiciel de gestion des données pH) ; certificat de test ; guide de mesure du pH ; câble de 1,2 m pour électrode BNC multibroches / RCA | Kit S400 - Applications biologiques et des sciences de la vie |
3155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Support d’étalonnage professionnel, comprenant l’étalonnage automatique avec le passeur d’échantillons Rondolino en option
- Grand écran couleur 7 po et guidage par menu intuitif dans 10 langues
- Concept de méthode flexible pour une reproductibilité et une sécurité élevées
- Protection supplémentaire grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à Intelligent Sensor Management (ISM)
- Interfaces intégrées (USB, RS-232 et Ethernet) pour l’échange de données
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Informations sur la commande
- S400 Basic : SevenExcellence pour pH / mV (instrument avec une unité d’expansion pour pH / mV et deux unités d’expansion vierges)
- S44-Kit : Version du kit (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-Bio : Version du kit de biotechnologie (400-Basic, plus kit de câbles InLab Routine Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-ISFET : Version du kit ISFET (S400-Basic, plus capteur ISFET de laboratoire InLab490, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-Micro : Version du kit Life Science (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
- S400-UMIX : Version du kit de reproductibilité (S400-Kit, plus agitateur magnétique uMix™)
Spécification
± 0,1 | |
±0,1°C | |
-2 à 20 | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur | |
0,1/1mV | |
0,1°C | |
20000 | |
0,001 à 1 |
±0,002 | |
USB, RS-232, Ethernet | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
-2000 à 2000 | |
–30°C à +130°C | |
TFT | |
0,001 μS/cm à 2 000 mS/cm | |
13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur |