Learn More
Heidolph Instruments Titramax 1000
Permet d’augmenter le débit de 50 %. L’appareil Heidolph™ Titramax 1000 est adapté au système d’incubation modulaire et son utilisation est recommandée pour les applications nécessitant un contrôle de la température variable jusqu’à 65°C. La course vibratoire de 1,5 mm effectue un mélange doux et offre les meilleurs résultats en utilisant de petits volumes d’échantillon.
Marque: Heidolph Instruments 544-12200-00
1282.50 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21846" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 8.26000kg
Description
L’utilisation de6 plaques de microtitration permet d’augmenter votre débit de 50 %. Ce modèle est adapté au système d’incubation modulaire et son utilisation est recommandée pour les applications nécessitant un contrôle de la température variable jusqu’à 65°C. La course vibratoire de 1,5 mm effectue un mélange doux et offre les meilleurs résultats en utilisant de petits volumes d’échantillon.- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 150 à 1 350 tr/min.
- Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes. Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
- Le Titramax 1000 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
Spécification
1,5 mm | |
150 à 1 350 tr/min | |
31 W | |
11 lb. | |
Up to 149°F | |
290 x 258 mm | |
6,5 kg | |
Titramax 1000 | |
1 to 120 min. |
5 kg | |
65°C (Max.) | |
Agitateur de microplaques | |
DIN EN 60529 IP 30 | |
375 x 320 x 125 mm | |
14.3 lb. | |
Électronique | |
Emplacements pour 6 plaques de microtitration |