Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique pour microplaques
Peut être utilisé avec tous types de microplaques de profondeur standard. Offre trois instruments en un pour une polyvalence et une efficacité maximum. L’agitateur thermique pour microplaques Grant Instruments™ offre une excellente uniformité des températures sur l’ensemble de la plateforme et des microplaques.
1780.80€ - 2300.20€
Spécification
Orbite | 2 mm |
---|---|
Vitesse de rotation | 250 à 1 200 tr/min |
Alimentation électrique | 120/230 V, 50/60 Hz |
Uniformité de la température | 0,25 à 37°C |
Affichage | Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères |
Code produit | Marque | Capacité | Profondeur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Profondeur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12925511
|
Grant Instruments™
PHMP |
Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits | 250 mm | PHMP |
1839.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15430484
|
Grant Instruments™
PHMP-100 |
Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits | 260 mm | PHMP-100 |
1780.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11481038
|
Grant Instruments™
PHMP-4 |
Microplaques à 4 x 96 ou 364 puits | 390 mm | PHMP-4 |
2300.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Plage de réglage de la température : + 25°C à 100°C
- Stabilité thermique à ± 0,1 °C, uniformité de la température à ± 0,2 °C en raison du système de chauffage bidirectionnel (plateforme et couvercle)
- Vitesse d’agitation : 250 à 1200 tr/min
- Chauffage rapide
- Fonctionnement continu ou programmé, avec alarme sonore et arrêt automatique
- Sélection de deux modèles avec capacité pour deux (PHMP) ou quatre (PHMP-4) microplaques à 96 ou 384 puits
- Le couvercle chauffant recouvre complètement la plaque chauffante plate pour fournir un chauffage bidirectionnel, ainsi qu’une stabilité et une uniformité thermiques excellentes, tout en évitant la condensation
- L’association d’un chauffage bidirectionnel et d’une agitation orbitale puissante génère un rendement maximal des incubations
- Grande simplicité d’utilisation, avec un réglage aisé de la température, de la vitesse d’agitation et de l’heure à l’aide des boutons-poussoirs et de l’écran du statut LCD à 2 lignes
Specifications
2 mm | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères |
250 à 1 200 tr/min | |
0,25 à 37°C | |
1 min à 96 heures (Incrément de 1 min) |