Learn More
Sartorius™ Midisart™ Filtre à air en PTFE 2000
Conçu pour une manipulation aisée et une sécurité maximale en filtration de l’air. Le filtre à air en PTFE 2000 Sartorius™ Midisart™ stoppe complètement l’humidité en raison de sa membrane en PTFE intrinsèquement hydrophobe renforcée par une gaze en polypropylène. Les raccords cannelés crantés garantissent un maintien simple et sûr.
192.92€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type de filtre | Capsules à disque plat |
Matériau (membrane) | PTFE |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10109660
|
Sartorius™
17805----------E |
12/boîte |
192.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le filtre Midisart™ est le choix indiqué pour les applications de filtration air / gaz stériles à petite échelle. Des débits supérieurs et une intégration sans soudure dans un ensemble à usage unique lui confèrent un avantage certain qui se traduit directement par des économies de coûts.- Intégrité en sortie d’usine testée à 100 % pour garantir la qualité intrinsèque de chaque filtre avant utilisation
- Traçabilité parfaite grâce à un étiquetage optimisé des produits comprenant les numéros de lot et d’unité
- Léger (20 g seulement) pour qu’il ne pèse pas ou qu’il ne torde pas la tubulure
- Peut être stérilisé par autoclavage à 134°C pour 20 cycles maximum
- Applications :
- Stérilisation en ligne de l’air et des gaz et élimination des particules de l’air et des gaz : stérilisation de l’air pour les petits fermenteurs par exemple
- Ventilation stérile des récipients de remplissage et des bonbonnes de fermentation, notamment les récipients de culture et les incubateurs à CO2 (6 à 120 litres)
- Ventilation des réservoirs de rétention pour l’eau stérile, distillée et les milieux de culture liquides
- Ventilation autoclave
Spécification
Autoclavables | |
PTFE | |
Non stérile | |
Stérilisation en ligne et élimination des particules dans l’air et les gaz, ventilation stérile des récipients, bonbonnes de fermentation, réservoirs de rétention et autoclaves | |
Hydrophobe | |
3 bar | |
Filtre à air |
Capsules à disque plat | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
PP | |
Connecteurs à raccord cannelé à plusieurs paliers | |
134deg;C | |
64 mm |