Learn More
Nickel Electro™ Statifs en acier doux
Structurellement robustes et résistantes aux cicatrices de compression à pince, ces tiges de statif en acier doux sont idéales en laboratoire et dans d’autres environnements.
Marque: Nickel Electro™ 8634
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.26100kg
Description
- Structurellement robuste et résistante aux cicatrices de compression de serrage
- Immunisé contre la corrosion et la rouille
- Tige en acier doux de 500 mm de long pour les supports de statif
- Tige de statif, 10 mm x 500 mm
Spécification
Acier doux | |
10 mm | |
10 mm |
500 mm | |
Cornue | |
1 de chaque |