Learn More
Ohaus™ Mini-mélangeur à vortex analogique VXMNAL
Le mini-mélangeur à vortex analogique OHAUS™ VXMNAL est robuste pour fournir une action vortex stable et fiable.
Marque:  Ohaus™ 30392117
286.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15792229
  • 325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception et construction robustes pour une action vortex stable et fiable
  • Le contrôle permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour un vortex vigoureux des échantillons
  • Deux modes de fonctionnement : mode 'continu’ lorsque vous utilisez des accessoires ou mode ‘tactile’ qui active le mélange lorsque vous appuyez sur la tête d’agitation
  • Conception robuste
  • Contrôle de la vitesse analogique, variable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4,9 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Mini-mélangeur vortex analogique
21,00 x 12,30 cm
16,5 cm
21,00 cm
12,30 cm
300 à 2500 tr/min
0,6 A
Prise EU
6,50 po
8,30 po
4,80 po
VXMNAL, UE