Learn More
Fisherbrand™ Mini table lumineuse à LED, alimentation par batterie
La mini table lumineuse à LED est utilisée comme source lumineuse pour faciliter le comptage des colonies bactériennes. Elle permet également une sélection rapide des plaques à 96 puits, des boîtes de Pétri, des gels, des lames et des transparents. Le faible encombrement permet d’économiser de l’espace sur la paillasse et un stockage pratique dans un tiroir.
Marque: Fisherbrand™
194.24 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Source de lumière LED
- Température de couleur 5300K +/- 270K
- La zone de visualisation (125 x 100 mm) est idéale pour une sélection rapide des plaques à 96 puits, des boîtes de Pétri, des gels d’électrophorèse, des lames et des transparents
- Six piles AAA 1,5 V (incluses)
- Dimensions (L x l x H) : 6,2 x 5,9 x 0,6 in
Spécification
5300 K, ± 270 K | |
15,8 cm | |
1,4 cm | |
5,9 in | |
Plaques, boîtes de Pétri, gels, lames et transparents | |
15,8 x 15 x 1,4 cm (6,2 x 5,9 x 0,5 po.) | |
120661 | |
LED |
LED | |
15 cm | |
0,5 in | |
Screening | |
6,2 in | |
6 x piles AAA | |
1,5 V |