Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T3 Transcription Kit
Obtenez 10–50 fois le rendement des réactions de transcription in vitro classiques
Marque: Invitrogen™ AM1348
766.71 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Includes: Mélange enzymatique T3, tampon de réaction 10X, solution 2XNTP/CAP, solution GTP, pTRI-XeF, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation au chlorure de lithium, tampon de chargement de gel II, eau exempte de nucléase
Description
Les kits de transcription d’ARN coiffé à rendement élevé Ambion mMESSAGE mMACHINE utilisent la technologie brevetée de transcription à rendement élevé d’Ambion pour la synthèse de routine de 15 à 35 μg d’ARN coiffé de 7-méthyl guanosine à partir de 1 μg d’un modèle d’ADN. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 25 réactions.
- Rendements élevés d’ARN coiffé : jusqu’à 39 μg d’ARN par réaction
- Très pratique : mélange d’analogues de nucléotides de coiffe fourni
- Format de réaction simplifié
- Les transcrits synthétisés idéaux pour la microinjection, la traduction in vitro ou la transfection dans une réaction de 20 μl pendant une incubation de 2 heures, la transcription de l’ARN coiffé mMESSAGE mMACHINE à rendement élevé produira jusqu’à 35 μg d’ARN coiffé
- ™
- 10 à 50 fois le rendement obtenu avec les réactions de transcription in vitro classiques.
- Le rapport analogue coiffé GTP a été optimisé pour permettre un compromis entre le rendement (15 à 35 μg) et la proportion de transcrits qui sont coiffés (80 %)
- Contient une solution de précipitation LiCl, efficace pour séparer les protéines et les nucléotides non incorporés (y compris l’analogue de coiffe libre) de l’ARN coiffé, ce qui permet une meilleure efficacité de la traduction
- Optimisé pour une utilisation avec les polymérases incluses dans le kit
- Contient 57U d’analogue de coiffe
Spécification
Mélange enzymatique T3,solution CAP⁄2XNTP de tampon de réaction 10X, solution GTP, pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement sur gel II sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™ | |
25 réactions | |
Glace carbonique | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
ARNm synthétique, ARNm | |
ARNm, ARNm synthétique | |
25 réactions | |
Kit de transcription in vitro T3 | |
T3 | |
20 à 30 µg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.