Learn More
Macherey-Nagel™ Support pour tube à billes MN
Accueille jusqu’à 12 tubes à billes pour faciliter la perturbation des échantillons sur un instrument Vortex-Genie™ 2.
Marque: Macherey-Nagel™ 740469
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Tubes à billes NucleoSpin™
- Tubes à billes pour une homogénéisation efficace des échantillons de solutions d’échantillons difficiles à lyser
- Disponibles en différentes variantes (par exemple, billes en verre, corindon, billes en acier)
- Les variantes sont adaptées à des applications et/ou à des échantillons spécifiques
- Jusqu’à 60 % d’ARN et d’ADN en plus par rapport aux méthodes d’extraction standard
Spécification
Blue | |
Billes | |
Homogénéisation des échantillons difficiles à lyser |
Horizontal | |
Instrument Vortex-Genie™ | |
Porte-tubes |