Learn More
Ohaus™ Analyseur d’humidité MB25
Détermine avec précision le taux d’humidité, détermine le pourcentage de composants solides et pèse avec précision, à un prix imbattable. L’analyseur d’humidité Ohaustrade; MB25 offre la combinaison idéale en termes de résultats et de prix.
Marque: Ohaus™ 80252472
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 4.05000kg
Description
ulliGrand écran LCD rétro-éclairé/liliPort RS232 standard/liliCordon d’alimentation inclus/liliCapacité de 110 g/liliLisibilité de 0,005 g/0,05 %/liliChauffage halogène/liliBoîtier ABS, support de plateau en métal, dispositif de retenue de plateau en métal, couvercle de protection/lili3 critères d’arrêt (manuel, programmé ou automatique), 1 profil de chauffage standard, plage de chauffage de 50deg; à 160deg;C (incréments de 5deg;C)/li/ulSpécification
MB25 | |
280,00 x 165,00 x 127,000 mm | |
RS232 (inclus) | |
Analyseur d’humidité, MB25 | |
5,00 in | |
11,00 in | |
5,000 lb | |
50°C à 160°C | |
6,50 in |
Boîtier ABS, support de bac en métal, dispositif de retenue du bac en métal | |
Numérique LCD | |
280,00 mm | |
Dans un laboratoire contractuel, une usine de traitement des eaux usées | |
127,000 mm | |
280,00 mm | |
2,100 kg | |
Analyseur d’humidité | |
165,00 mm |