Learn More
Fisherbrand™ Analyseur d’humidité
Fournit une haute performance pour tous les budgets et tous les niveaux de compétence des utilisateurs. L’analyseur d’humidité Fisherbrandtrade; offre une flexibilité opérationnelle complète avec une configuration simple par un seul bouton, une construction durable, un grand écran LCD rétroéclairé, un port RS232 standard, une capacité de 60 g et un chauffage halogène.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 4.86000kg
Description
L’analyseur d’humidité Fisherbrand MBS65 est idéal pour l’analyse des denrées alimentaires ou des eaux usées, les protocoles de contrôle de la qualité ou l’agriculture.ulliGrand écran LCD rétroéclairé et port RS-232 standard/liliChambres de chauffage faciles à nettoyer idéales pour les utilisations fréquentes et pour diminuer les coûts d’entretien/liliFormat compact conçu pour réduire l’encombrement/liliTechnologie de chauffage halogène/liliRépétabilité ( écart-type ; g) : 0,2 % (échantillon de 3 g), 0,05 % (échantillon de 10 g)/liliLisibilité de 0,005 g/0,05 %/liliCertifications : FCC, CE/liliGarantie : Deux ans/li/ulSpécification
MBS65 | |
0,2 % (échantillon de 3 g), 0,05 % (échantillon de 10 g) | |
200/240 VCA, 3 A, 50/60 Hz | |
0,005 g / 0,05 % | |
60 g | |
50/60 Hz | |
VAC de 240 |
Port RS-232 | |
FCC, CE | |
2 ans | |
Grand écran LCD rétroéclairé | |
Pour de nombreuses applications dans l’analyse des aliments ou des eaux usées | |
Analyseur d’humidité |