Learn More
Kern Sohn Dessiccateur DLB 160-3A
Moisture analyzer equipped with graphics display.
Marque: Kern Sohn DLB 160-3A
Informations supplémentaires : Poids : 4.87700kg
Description
- Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
- Afficheur lumineux Graphique LCD, hauteur de chiffres 11 mm
- 6 touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions principales
- Écran d'accueil :
- Menu principal
- Démarrer le séchage
- Choisir la température de séchage
- Choisir le programme de séchage
- Réinitialisation/Tare
- Stand-by
- Pendant le séchage:
- Température actuelle
- Profil de chauffage
- Critère de désactivation actif
- Terminer le séchage
- Arrêter le séchage
- Afficher les paramètres de séchage
- Sélectionner les paramètres de séchage
- Après la fin du séchage:
- Quitter le programme de séchage
- Imprimer le résultat
- GLP (Dés)Activer, modifier les paramètres
- Afficher les paramètres de séchage
- Sélectionner les paramètres de séchage
- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
- Guide d'utilisation en 6 langues : DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Tarage automatique au début d’une mesure dès la fermeture du couvercle
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu‘à ce qu‘elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- GLP interne : impression des ID de balance, des ID de projet, des ID utilisateur, des valeurs relevées du processus de séchage, etc.
- 10 coupelles pour échantillons incluses
- Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Readout 0.001 g | |
160 g |