Learn More
Molecular Biological Water, Waternation
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Description
- Traçabilité par lots
- Choix de flacons en verre ou en plastique avec couvercles inviolables
- Niveaux de pureté garantis
- Non traité au DEPC
- Excellents prix
- Certificat de conformité et d’analyse
- Demandez l’échantillon gratuit à l’essai
Spécification
pH | 7 |
Conductivité | 0.1 μS/cm |
Qualité | Molecular Biology |
Conditionnement | Flacons en PET |
Certificat d’analyse | Yes |
Quantité | 10 x 100 mL |
À utiliser avec (application) | Test d’anticorps |