Learn More
MP Biomedicals™ Adjuvant complet de Freund
Améliore la réponse des anticorps des animaux ayant reçu une injection d’antigène. Réalisé par modification de la technique de Freund
Marque: MP Biomedicals™ 08642851
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
This product is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7.5 mL Arlacel A and 42.5 mL paraffin oil. An adjuvant is a material that when administered enhances the antibody response of animals injected with antigen.
Spécification
2deg; à 8deg;C | |
Pour améliorer la réponse anticorps des animaux ayant reçu une injection de l’antigène | |
50 ml |
Adjuvant complet de Freund | |
Huile de paraffine 80 à 90 %, Arlacel A 10 à 20 %, Mycobacterium butyricum détruit par la chaleur 0,1 à 1,5 % |