Learn More
MP Biomedicals™ Adjuvant de Freund, incomplet
un mélange contenant de l’huile minérale et de l’arlacel
Marque: MP Biomedicals™ 08642861
123.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
2deg; à 8deg;C | |
Pour les injections de rappel | |
50 ml |
Adjuvant incomplet de Freund | |
Huile de paraffine 80 à 90 %, Arlacel A 10 à 20 % |