Learn More
MP Biomedicals™ Adjuvant complet de Freund
Marque: MP Biomedicals™ 0855828
160.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
2deg; à 8deg;C | |
Utilisé pour produire des émulsions d’eau dans l’huile d’immunogènes, immunoessais | |
50 ml |
Adjuvant complet de Freund | |
Huile de paraffine 80 à 90 %, Arlacel A 10 à 20 %, Mycobacterium butyricum détruit par la chaleur 0,1 à 1,5 % |