Learn More
MP Biomedicals™ Adjuvant incomplet de Freund
Utilisé avec des stimulations ultérieures pour augmenter les titres d’anticorps suite à l’injection initiale sur l’animal avec l’adjuvant complet de Freund
Marque: MP Biomedicals™ 0855829
70.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
2deg; à 8deg;C | |
Utilisé avec des stimulations ultérieures pour augmenter les titres d’anticorps suite à l’injection initiale sur l’animal avec l’adjuvant complet de Freund, immunoessais, comme injections de rappel | |
25 ml |
Adjuvant incomplet de Freund | |
Huile de paraffine 80 à 90 %, Arlacel A 10 à 20 % |