Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse M
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
La matrice de lyse M résistante aux impacts peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. Utilisés pour broyer les tissus durs ou fragiles et pour isoler les virus intacts des tissus infectés. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN à partir d’échantillons difficiles, où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Os, cœur, poumon, graines, muscles squelettiques, spores, aliments, plantes, racines, échantillons fixes, tissus difficiles
- Composition de la matrice : sphère de broyage en céramique de 1/4 po (6,35 mm) de diamètre revêtue d’oxyde de zirconium
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphère en céramique revêtue d’oxyde de zirconium de 1/4 po de diamètre |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Comprend | Sachet supplémentaire de billes |
| Matrice | Matrice de lyse M |
| Quantité | 50 x 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 500 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.