Learn More
Thermo Scientific™ Récipient de congélation Mr. Frosty™
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide du récipient Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute.
146.00€ - 198.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 117 mm |
---|---|
Matériau | PC |
Type | Récipient de congélation |
Couleur | Couvercle transparent/bleu |
Gamme de températures | -1°C |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10110051
|
Thermo Scientific™
5100-0001 |
18 (tubes de 1,0 à 2,0 ml) |
198.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11315674
|
Thermo Scientific™
5100-0036 |
12 (tubes de 3,6 ml) |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11325674
|
Thermo Scientific™
5100-0050 |
12 (tubes de 4,5 à 5,0 ml) |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide des récipients de congélation Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Ce système est simple d’utilisation et conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute, la vitesse optimale pour la conservation de cellules.
Caractéristiques :
- Peut contenir 12 à 18 tubes et présente une hauteur de 86 ou 151 mm (3,4375 à 5,3125 in), ce qui permet d’économiser un espace de congélation important lors du processus de refroidissement
- Un couvercle à vis maintient les échantillons à l’intérieur en cas de renversement accidentel du récipient
- Permet d’éliminer les récipients en mousse improvisés et peu fiables
- Simple d’utilisation : requiert uniquement de l’alcool isopropylique à 100 % et un congélateur mécanique
- Aucun contact avec l’alcool : pas d’effet capillaire, pas d’effacement de l’étiquette et pas d’altération de l’écriture manuelle sur le tube
Informations de commande :
Les récipients ont un bouchon de 120 mm (4,75 in) de diamètre
Requiert :
Alcool isopropylique et congélateur mécanique
Spécification
117 mm | |
Récipient de congélation | |
-1°C |
PC | |
Couvercle transparent/bleu |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.