Learn More
Velp Scientifica™ MSL 25 Digital – Agitateur magnétique pour grand volume
Un agitateur magnétique pour grand volume (sans chauffage) conçu pour garantir les meilleures performances pour les applications d’agitation de laboratoire à grande capacité et à faible viscosité, les industries des sciences de la vie, pharmaceutiques, biopharmaceutiques et nutraceutiques.
Marque: Velp Scientifica™ F203A0511
621.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21909" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Polyvalent et fiable:
- Le moteur sans balais assure un fonctionnement en continu pour des volumes élevés à n’importe quelle vitesse.
- L’affichage LCD clair garantit un réglage précis de la vitesse.
- La plage de vitesses peut être réglée n’importe où de 40 à 1 500 tr/min.
- La technologie SpeedServo™ maintient une vitesse constante.
- Fonctionnement programmable grâce au minuteur intégré.
- Inversion automatique du sens d’agitation.
- Programmes en mode intermittent pour répondre aux flux de travaux souhaités.
- Permet d’agiter un volume jusqu’à 25 litres (H2O).
Sécurité garantie:
- Démarrage en douceur pour protéger les échantillons précieux.
- Protection du panneau de commande contre les projections de liquide.
- Couvercle en acier inox résistant.
- Dispositif de verrouillage de sécurité pour éviter toute modification des conditions de travail.
- Couvert par une garantie de 3 ans.
Spécification
40 à 1 500 rpm | |
Acier inoxydable | |
Numérique | |
230 V | |
269 x 253 x 71 mm | |
71 mm | |
269 mm | |
253 mm | |
UE (standard), États-Unis et AU (sur demande) | |
25 mois | |
Métal peint à l’époxy | |
10 rpm | |
5 s à 99 min 55 s |
1 | |
25 L | |
Rectangulaires | |
9 W | |
2.8 in. | |
10.6 in. | |
10 in. | |
230 V | |
Déclaration de conformité CE | |
Analogique | |
MSL 25 Digital | |
5°C à 40°C | |
1,8 kg |