Learn More
Nabertherm™ Four à moufle avec porte à rabat, 1 200°C
Les fours à moufle sont les éléments polyvalents fiables et durables du laboratoire et conviennent parfaitement à un grand nombre de procédés dans le domaine de la recherche sur les matériaux et du traitement thermique.
2030.00€ - 8460.00€
Spécification
max. (métrique) | Jusqu’à 1 200°C |
---|---|
Type | Four |
Modèle | Porte battante |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17387849
|
Nabertherm™
L-035K2ANL |
3 L | B180 |
3750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17397849
|
Nabertherm™
L-035K2ANO |
3 L | C550 |
4500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17367859
|
Nabertherm™
L-055K2ANL |
5 L | B510 |
4510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17377859
|
Nabertherm™
L-055K2ANO |
5 L | C550 |
5260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17327879
|
Nabertherm™
L-095K2ANL |
9 L | B180 |
5200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17337879
|
Nabertherm™
L-095K2ANO |
9 L | C550 |
5950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17397889
|
Nabertherm™
L-155K2ANO |
15 L | C550 |
6200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17347909
|
Nabertherm™
L-245K2ANL |
24 L | B510 |
7360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17357909
|
Nabertherm™
L-245K2ANO |
24 L | C550 |
8110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17327919
|
Nabertherm™
L-405K2ANL |
40 L | B180 |
7710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17337919
|
Nabertherm™
L-405K2ANO |
40 L | C550 |
8460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17317849
|
Nabertherm™
L-013K27N |
1 L | R7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
Jusqu’à 1 200°C | |
Four | |
Porte battante |