Learn More
Nabertherm™ Four à moufle avec porte à rabat, 1 300°C
Les fours à moufle sont les éléments polyvalents fiables et durables du laboratoire et conviennent parfaitement à un grand nombre de procédés dans le domaine de la recherche sur les matériaux et du traitement thermique.
Marque: Nabertherm™ L-055K3ANL
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 46.00000kg
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
B510 | |
Jusqu’à 1 300°C | |
Porte battante | |
450 x 490 x 580 mm | |
Monophasé | |
2,4 kW |
5 L | |
Four | |
170 x 200 x 130 mm | |
42 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |