Learn More
Eppendorf™ Distributeur Multipette™ M4 avec support
Utilisez cette pipette fonctionnant selon le principe de déplacement positif pour distribuer les solutions visqueuses ou moussantes et les liquides à haute pression de vapeur. Le distributeur Eppendorf™ Multipette™ M4 avec support représente l’instrument parfait pour les longues séries de pipetage.
Marque: Eppendorf™ 4982000012
418.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21922" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
Utilisez cette pipette fonctionnant selon le principe de déplacement positif pour distribuer les solutions visqueuses ou moussantes et les liquides à haute pression de vapeur. Le distributeur Eppendorf™ Multipette™ M4 avec support représente l’instrument parfait pour les longues séries de pipetage.
- Le distributeur Multipette M4 permet même le pipetage de liquides difficiles, tels que les liquides visqueux et volatils. Les pointes de pipettes Combitips advanced™ viennent compléter le système. Les pipettes à piston hermétiquement scellé offrent un haut niveau de sécurité pour la manipulation de liquides infectieux, toxiques ou radioactifs.
- Les modes de distribution répétitifs diminuent le nombre de mouvements en permettant à l’utilisateur de remplir la pointe une seule fois et de distribuer jusqu’à 100 fois sans avoir à remplir à nouveau la pointe
- La reconnaissance automatique de la Combitip élimine les calculs de volume fastidieux
- Large plage de distribution : 1 μ°l à 10°ml
Spécification
CE IVD | |
CombiTip™ | |
Distributeur Multipette M4 avec support | |
Oui | |
1 de chaque |
Combitips | |
Multipette™ M4 | |
10 ml | |
Combitips | |
2 ans |