Learn More
Metro™ Chariots utilitaires série MW100
1340.00€ - 1615.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705709
|
Metro™
MW108 |
914 mm | 610 mm |
1340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725709
|
Metro™
MW104 |
760 mm | 457 mm |
1615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Chariot plein inox• Plateaux réglables en hauteur
• Pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Poignée intégrée aux montants inox pour charge lourde jusqu'à 170kg
• Plateaux inox réglables par pas de 2,5cm
• Hauteur 97cm
• Equipé de 4 roulettes φ 12,5cm pivotantes à bandage caoutchouc
• Chariot 2 plateaux plein inox
• Inclus démonté.