Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide is a reagent used in the preparation of peptide thioacids view peptide precursors. Also used in the preparation of amino glycoside derivatives for the function of topoisomerase for both human and bacterial inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide est un réactif utilisé dans la préparation des peptides thioacides pour visualiser les précurseurs de peptides. Également utilisé dans la préparation de dérivés amino-glycosides pour la fonction de la topoisomérase pour l’inhibition humaine et bactérienne.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol et l’acétone (0,1 g/ml).
Remarques
Sensible à l’humidité. Température de stockage -28°C. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Le N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide est un réactif utilisé dans la préparation des peptides thioacides pour visualiser les précurseurs de peptides. Également utilisé dans la préparation de dérivés amino-glycosides pour la fonction de la topoisomérase pour l’inhibition humaine et bactérienne.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol et l’acétone (0,1 g/ml).
Remarques
Sensible à l’humidité. Température de stockage -28°C. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Specifications
Nom chimique ou matériau | N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
Point de fusion | 77°C to 82°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1387927 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL). |
Poids de la formule | 249.23 |
Pourcentage de pureté | 99% |