Learn More
N-bromosuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
72.07 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Bromosuccinimide |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 175.0°C to 178.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’éclair | 180°C |
Perte à la dessiccation | 1% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Bromosuccinimide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.