Learn More
Bromure de n-dodécylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455385
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 869589-06-0
Formule moléculaire C12H25BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)11ZnBr
Numéro MDL MFCD07698740
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme n-dodecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI RNMOIAJLLFXXFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);dodécane
Poids moléculaire (g/mol) 314.616
CID PubChem 24722656
Poids de la formule 314.61