Learn More
Sel de sodium N-hydroxysulfosuccinimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616260
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
Sodium ; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
Sodium ; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Réactif de couplage
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.