Learn More
Chlorhydrate de N-méthyl-N-[(4-méthyl-4H-thiéno[3,2-b]pyrrol-5-yl)méthyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-[(4-methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methyl]amine hydrochloride |
CAS | 335033-68-6 |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C9H13ClN2S |
Numéro MDL | MFCD07772840 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | n-methyl-n-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-methyl-4h-theno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amne hydrochlorde, n-methyl-1-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1 |