Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon en PEHD revêtu pour flacon de sérum Nalgene™, pour flacons à filetage continu : non stérile, blanc
Les bouchons en PEHD revêtus pour flacons à sérum, à utiliser avec les flacons à sérum en PETG à filetage continu, rendent inutile l’utilisation d’un bouchon en caoutchouc tout en assurant une étanchéité parfaite.
1589.00€
Spécification
Description | Bouchons pour flacons à sérum |
---|---|
Matériau (doublure) | Revêtement co-extrudé trois épaisseurs (un cœur en PEBD entre deux couches de PEHD solide) |
Diamètre (métrique) externe | 22.1 mm |
Matériau | PEHD / PEBD (revêtement) |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10563955
|
Thermo Scientific™
312158-0021 |
20 / 415 | Blanc |
1589.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262333
|
Thermo Scientific™
312158-0022 |
20 / 415 | Noir |
1589.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Éliminez le besoin d’un bouchon en caoutchouc, tout en conservant un joint étanche† avec les bouchons pour flacon de sérum en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour les flacons à filetage continu. Ces bouchons en PEHD non stériles sont destinés à être utilisés avec des flacons de sérum en PETG à filetage continu.
- Revêtement co-extrudé trois épaisseurs (un cœur en PEBD entre deux couches de PEHD solide)
- À utiliser avec des flacons de sérum en PETG non stériles Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons des flacons de sérum sont conditionnés en vrac à raison de 2,000 par boîte.
Garantie : 90 jours
Spécification
Bouchons pour flacons à sérum | |
22.1 mm | |
Non stérile | |
2000 | |
HDPE | |
14,2 mm | |
ISO 13485:2003 | |
Flacons à sérum non stériles Nalgene en PETG |
Revêtement co-extrudé trois épaisseurs (un cœur en PEBD entre deux couches de PEHD solide) | |
PEHD / PEBD (revêtement) | |
2000 | |
Nalgene™ | |
Filetés | |
2000 boîtes | |
20 / 415 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.