Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec finition sertie : modules non stériles sous film thermorétracté
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
Marque: Thermo Scientific™ 322030-0010
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 8.49000kg
Description
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
- PETG
- Non cytotoxique
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Non stériles
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau. Bouchons et capsules non inclus.
Spécification
Flacons de sérum | |
Transparent | |
PETG | |
10 ml | |
252 | |
Nalgene™ | |
Bouchons et capsules (non inclus) | |
252 sachets, 1260 boîtes | |
Flacon de sérum | |
Bouchon revêtu à filetage continu |
13 mm | |
24 mm | |
Non stérile | |
1260 | |
0,33 oz | |
10 mL | |
50 mm | |
ISO 13485:2003 | |
20 mm |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.