Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : non stériles, modules emballés sous film thermorétracté
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum non stériles en PETG de coloris ambré. Conçus pour une utilisation avec des bouchons doublés à filetage continu.
409.00€ - 810.00€
Spécification
Description | Flacons à sérum |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
Couleur | Transparent |
Matériau | PETG |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282853
|
Thermo Scientific™
322032-0005 |
5 ml | 20 / 415 |
810.00€
1656 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10513765
|
Thermo Scientific™
322032-0010 |
10 ml | 20 / 415 |
663.00€
1260 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10406663
|
Thermo Scientific™
322032-0020 |
20 ml | 20 / 415 |
409.00€
612 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum non stériles Thermo Scientific™ Nalgene. Ils sont plus légers que le verre. Utilisez-les avec des bouchons doublés à filetage continu (disponibles séparément).
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- Non stériles
- Étanches† avec des bouchons doublés à filetage continu Nalgene (disponibles séparément)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 312158). † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Flacons à sérum | |
Transparent | |
Non stérile | |
ISO 13485:2003 | |
20 / 415 |
11 mm | |
PETG | |
Nalgene™ | |
Flacon de sérum | |
Bouchon revêtu à filetage continu |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.