Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : modules stériles sous film thermorétracté
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum en PETG Nalgene. À utiliser avec des bouchons doublés à filetage continu (vendus séparément).
453.00€ - 880.00€
Spécification
Description | Flacons à sérum |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
Couleur | Transparent |
Matériau | PETG |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10455123
|
Thermo Scientific™
342032-0005 |
5 ml | 20 / 415 |
880.00€
1656 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10740005
|
Thermo Scientific™
342032-0010 |
10 ml | 20 / 415 |
738.00€
1260 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10600334
|
Thermo Scientific™
342032-0020 |
20 ml | 20 / 415 |
453.00€
612 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les flacons à sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. Ces flacons à sérum sont plus légers que ceux en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu avec revêtement (disponibles séparément).
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- Stériles à 10-6 SAL
- Étanches† avec bouchons Nalgene à filetage continu avec revêtement (réf. Catalogue 342158)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau. Commander les bouchons séparément (réf. catalogue 342158).
Garantie : 90 jours
Spécification
Flacons à sérum | |
Transparent | |
Stérile | |
Bouchons revêtus à filetage continu (vendus séparément) | |
Flacon de sérum | |
Bouchon à filetage continu revêtu |
11 mm | |
PETG | |
Nalgene™ | |
ISO 13485:2016 | |
20 / 415 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.