Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de stockage à filtre stérile Nalgene™ Rapid-Flow™
Gagnez du temps et limitez la contamination avec ces flacons de stockage à filtre stérilisé par radiation. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
Marque: Thermo Scientific™ 455-0250
110.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
Gagnez du temps et limitez la contamination avec les flacons de stockage à filtre stérilisé par radiation Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™. S’utilisent avec les filtres pour bouchons de flacons Nalgene ou comme réceptacles de rechange ou supplémentaires pour les unités de filtration de culture tissulaire et de stérilisation Nalgene. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
- Un espace de tête permet d’ajouter du sérum ou d’autres additifs au filtrat
- Les bouchons à vis étanches† empêchent toute variation du pH dans le flacon pour prolonger la durée de vie des milieux stockés
- Stérilisés par irradiation gamma et conditionnés de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Disponible avec la documentation stérile adaptée à l’usage
Spécification
Flacon en polystyrène transparent Virgon, bouchon en PEHD vierge blanc pigmenté | |
Col large | |
24 | |
250 ml |
Stérile | |
Large | |
24 | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.