Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible à cuve NanoPhotometer™ C40
Pour applications de cuves. Convient à toutes les mesures photométriques courantes telles que les dosages protéiques, la cinétique et la courbe standard. Fonctionnement intuitif de l’écran tactile, faible encombrement et intégration du réseau pour un fonctionnement pratique en laboratoire. Technologie brevetée sans réétalonnage
Marque:  Implen™ C40-Touch
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15598783
  • 7650.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
Le spectrophotomètre Implen NanoPhotometer™ C40 UV/VIS offre des données d’acquisition complètes de 200 à 900 nm pour toutes les applications photométriques à cuves dans les sciences de la vie. Il peut être mis à niveau au NanoVolume à l’aide de la cuve Implen Submicoliter. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21 CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
  • Plage de détection ADNdb 0,1 ng/µl - 130 ng/µl
  • Plage de détection BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
  • Plage photométrique de 0 à 2,6 A
  • Plage d’acquisition 200 à 900 nm
  • Hauteur centrale (hauteur Z) 8,5 mm
  • Convient à toutes les cuves de dimensions extérieures 12,5 x 12,5 mm
  • Port de la cuve contrôlé par température 37°C
  • Mesure du temps pour la plage d’acquisition complète : 2,5 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, OD600 et les méthodes manuelles
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Sample ControlTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran tactile de 7 po, ordinateur et tablette
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Bloc-pile intégré, temps de fonctionnement jusqu’à 8 h
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Spécification
< 1,75 % à 0,7 A (0,67 mm de trajet) à 280 nm de la mesure
8,5 mm
Matrice CCD à 3 648 éléments
200 x 200 x 120 mm
Flash au xénon
Spectrophotomètre
200 à 900 nm
Alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel et manuel
1
10, 5, 2, 1, 0,5 mm
Windows 7, 8, 10 (32 et 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
4,2 kg
0 à 2,6 A
2 ports USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
< 1,8 nm
90/250 V
Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
2,5 secondes
37°C ±0,5°C
NPOS sous Linux
±0,75 nm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service